SAB4300204
Anti-phospho-SNCA (pTyr125) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-MGC110988 antibody produced in rabbit, Anti-NACP antibody produced in rabbit, Anti-PARK1 antibody produced in rabbit, Anti-PARK4 antibody produced in rabbit, Anti-synuclein, alpha (non A4 component of amyloid precursor) antibody produced in rabbit
크기 선택
₩606,057
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
크기 선택
About This Item
₩606,057
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
~18 kDa
종 반응성
human
농도
1 mg/mL
기술
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG
면역원 서열
(E-A-YP-E-M)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pTyr125)
유전자 정보
human ... SNCA(6622)
관련 카테고리
면역원
특징 및 장점
표적 설명
물리적 형태
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터