클론
W49.1, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~85 kDa
종 반응성
human
농도
~1.0 mg/mL
기술
flow cytometry: 5-10 μg/test using Jurkat cells
immunoblotting: 20 μg/mL using total cell extracts of HEK-293T cells overexpressing WDR49
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: 10-20 μg/mL using HeLa cells
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... WDR49(151790)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunocytochemistry
- immunofluorescence
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터