SAB4200594
Anti-APC (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-Adenomatous polyposis coli protein, Anti-BTPS2, Anti-DP2, Anti-DP2.5, Anti-DP3, Anti-FAP, Anti-GS
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~300 kDa
종 반응성
human
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunoblotting: 3-6 μg/mL using lysates of HeLa or SW620 cells.
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human colon or duodenum.
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using Caco-2 cells.
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... APC(324)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable