SAB4200480
Anti-Kindlin-1 antibody, Mouse monoclonal
clone 4A5.14, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
Monoclonal Anti-C20orf42, Monoclonal Anti-DTGCU2, Monoclonal Anti-FERMT1 URP1, Monoclonal Anti-KIND1, Monoclonal Anti-Kindlin-1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-UNC112A, Monoclonal Anti-fermitin family member 1
About This Item
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4A5.14, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~77 kDa
종 반응성
human
농도
~1.0 mg/mL
기술
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: 2.5-5.0 μg using SW-48 cells
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2.0-4.0 μg/mL using SW-48 total cell extracts
동형
IgG2a
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FERMT1(55612)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- flow cytometry
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터