SAB4200403
Anti-EXOSC8 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
동의어(들):
Anit-CIP3, Anit-Exosome component 8,p9, Anti-EAP2, Anti-OIP2, Anti-Opa interacting protein 2, Anti-RP11-421P11.3, Anti-RRP43, Anti-Ribosomal RNA-processing protein 43, Anti-Rrp43p, AntiCBP-interacting protein 3
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~34 kDa
종 반응성
mouse, human, rat
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using human HEK-293T cell lysate
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse A20 and rat PC12 cells
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
bovine ... EXOSC8(532080)
dog ... EXOSC8(477300)
human ... EXOSC8(11340)
mouse ... Exosc8(69639)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터