SAB4200341
Anti-Golph3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-GOPP1, Anti-GPP34, Anti-Golgi peripheral membrane protein 1, 34 kDa, Anti-Golgi phosphoprotein 3 (coat-protein), Anti-Golgi-associated protein; Mitochondrial DNA absence factor, Anti-MIDAS
크기 선택
₩813,827
크기 선택
About This Item
₩813,827
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~34 kDa
종 반응성
mouse, human
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human HeLa cells
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using mouse 3T3 cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GOLPH3(64083)
mouse ... Golph3(66629)
rat ... Golph3(78961)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunoblotting
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)