분자량
antigen 225 kDa (rat)
antigen ~150 kDa (human)
종 반응성
rat, human, chicken
향상된 검증
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded rat heart.
indirect immunofluorescence: 3-6 μg/mL using chicken embryo fibroblast cells.
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells overexpressing human tensin 1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TNS1(7145)
mouse ... Tns1(21961)
rat ... Tns1(301509)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)