SAB4200270
Anti-PSMB9 antibody, Mouse monoclonal
clone LMP2-37, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
Monoclonal Anti-LMP2, Monoclonal Anti-PSMB6i, Monoclonal Anti-RING12, Monoclonal Anti-beta1i, Monoclonal Anti-proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 9 (large multifunctional peptidase 2)
About This Item
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
LMP2-37, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 17 kDa
종 반응성
human, mouse, rat
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using extracts of rat spleen
동형
IgG2a
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PSMB9(5698)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- flow cytometry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)