SAB4200266
Anti-PP2A, C subunit antibody, Mouse monoclonal
clone 7A6, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
MonoclonalAnti-PP2Ac, MonoclonalAnti-PP2CA, MonoclonalAnti-PP2Calpha, MonoclonalAnti-PPP2CA, MonoclonalAnti-RP-C, MonoclonalAnti-protein phosphatase 2, catalytic subunit, alpha isozyme
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
7A6, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 36 kDa
종 반응성
human, mouse, rat
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3, rat Rat2 or human A431 cells.
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PPP2CA(5515)
mouse ... Ppp2ca(19052)
rat ... Ppp2ca(24672)
일반 설명
특이성
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)