SAB4200247
Anti-GP1BA antibody, Mouse monoclonal
clone PM6/40, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
MonoclonalAnti-BSS, MonoclonalAnti-CD42B, MonoclonalAnti-CD42balpha, MonoclonalAnti-GP1B, MonoclonalAnti-MGC34595, MonoclonalAnti-glycoprotein Ib (platelet), alpha polypeptide
About This Item
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
PM6/40, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~140 kDa
종 반응성
human
농도
~1.0 mg/mL
기술
flow cytometry: 30-60 μg/mL using human platelet
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GP1BA(2811)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- fluorescence-activated cell sorting (FACS)
- immunohistochemistry
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)