SAB4200190
Anti-Sumo-2/3 antibody, Rat monoclonal
clone 3H12, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
Anti-HSMT3, Anti-MGC117191, Anti-SMT3 homolog 2, Anti-SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 2, Anti-SMT3B, Anti-SMT3H2, Anti-sentrin 2, Anti-small ubiquitin-like modifier 2, Anti-small ubiquitin-related modifier 2, Anti-ubiquitin-like protein SMT3B, Monoclonal Anti-Sumo-2/3, SUMO-2/3, SUMO2/3
About This Item
추천 제품
결합
unconjugated
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3H12, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
~11 kDa
종 반응성
mouse, rat, human
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunocytochemistry: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa cell nuclear extract
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SUMO3(6612)
mouse ... Sumo3(20610)
rat ... Sumo3(499417)
관련 카테고리
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable