SAB4200181
Anti-PMP70 antibody, Mouse monoclonal
clone 70-18, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
Anti- ZWS2; ZELLWEGER SYNDROME 2, Anti-70 kDa Peroxisomal membrane Protein, Anti-ABCD3, Anti-ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 3, Anti-PXMP1
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
70-18, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~70 kDa
종 반응성
rat, mouse, human
포장
antibody small pack of 25 μL
향상된 검증
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HepG2 or rat PC12 cells
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ABCD3(5825)
mouse ... Abcd3(19299)
rat ... Abcd3(25270)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)