분자량
~45 kDa
종 반응성
mouse, human
향상된 검증
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
농도
~1.0 mg/mL
기술
western blot: 1-2 μg/mL using mouse brain extracts (S1 fraction) and HEK-293T cell lysates expressing human synaptotagmin 7
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... SYT7(9066)
mouse ... Syt7(54525)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.