생물학적 소스
rat
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
MBP 7G4, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~42 kDa
종 반응성
wide range
농도
1.0 mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using MBP recombinant protein
동형
IgG2a
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)