SAB4200048
Anti-E1B-AP5 antibody, Rat monoclonal
clone EAP4A11, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
Anti-Adenovirus E1B 55-KD protein-associated protein 5, Anti-Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U-like 1, Anti-hnRNPUL1, Anti-hnRPUL1, Monoclonal Anti-E1B-AP5 antibody produced in rat
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rat
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
EAP4A11, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~110 kDa
종 반응성
bovine, canine, human, rat, monkey, mouse
기술
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.05-0.1 μg/mL using HT-29 cell extracts
동형
IgG2b
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HNRNPUL1(11100)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)