주요 문서
SAB4200037
Sigma-Aldrich
Anti-SORBS2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-ARGBP2, Anti-Arg binding protein 2, Anti-Arg/Abl-interacting protein 2, Anti-Sorbin and SH3 domain containing 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.44
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~85 kDa
종 반응성
human
포장
antibody small pack of 25 μL
농도
~1.5 mg/mL
기술
indirect immunofluorescence: 20-40 μg/mL using HeLa cells
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using HEK-293T cell lysates expressing human SORBS2
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SORBS2(8470)
표적 설명
SORBS2 (C-terminal), sorbin and SH3 domain containing 2, encodes the sorbin and SH3 domain containing 2 protein. It has three C-terminal SH3 domains and an N-terminal sorbin homology (SoHo) domain that interacts with lipid raft proteins.
물리적 형태
Solution in 0.01 M phos­phate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)