분자량
antigen ~95 kDa
종 반응성
human
포장
antibody small pack of 25 μL
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of HEK-293T cells over expressing human TNPO2
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human TNPO2
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human TNPO2
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TNPO2(30000)
일반 설명
특이성
애플리케이션
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터