주요 문서
SAB4100240
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SSX1 antibody produced in mouse
clone SSX1-A207, culture supernatant
동의어(들):
AntiCT5.1, AntiSSRC, AntiSynovial sarcoma, X breakpoint 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
SSX1-A207, monoclonal
양식
aqueous solution
분자량
antigen predicted mol wt 21.8 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: suitable
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SSX1(6756)
면역원
SSX1 purified recombinant protein
물리적 형태
Solution in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium with 10% fetal calf serum and 15 mM sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)