주요 문서
SAB4100018
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CYP2E1 antibody produced in mouse
culture supernatant
동의어(들):
Anti-CPE1, Anti-CYP2E, Anti-Cytochrome P450, family 2, subfamily E, polypeptide 1, Anti-P450-J, Anti-P450C2E
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
CYP2E1-C25, monoclonal
양식
aqueous solution
분자량
antigen 56.8 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: suitable
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CYP2E1(1571)
면역원
CYP2E1 purified recombinant protein
물리적 형태
Solution in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium with 10% fetal calf serum and 15 mM sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)