주요 문서
SAB3500750
Sigma-Aldrich
Anti-ANKLE2 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩607,985
₩607,985
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩607,985
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩607,985
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
생물학적 소스
chicken
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
분자량
103 kDa
종 반응성
mouse, rat, human
농도
1 mg/mL
기술
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ANKLE2(23141)
면역원
Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the center of human ANKLE2.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
결합
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500750.
물리적 형태
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)