주요 문서
SAB3500550
Sigma-Aldrich
Anti-NALP6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-NLR family pyrin domain containing 6, Anti-NLRP6, Anti-PYPAF5, Anti-PYRIN-containing APAF1-like protein 5
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩701,162
₩701,162
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩701,162
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩701,162
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NLRP6(171389)
면역원
NALP6 antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the amino terminus of human NALP6.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
결합
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500550.
물리적 형태
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)