주요 문서
SAB3500280
Sigma-Aldrich
Anti-IRF3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-IRF3
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩831,184
₩831,184
예상 입고일2025년 7월 14일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩831,184
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩831,184
예상 입고일2025년 7월 14일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
predicted mol wt 43-47 kDa
종 반응성
human, mouse
기술
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... IRF3(3661)
면역원
IRF3 antibody was raised against a peptide corresponding to 14 amino acids near the carboxy-terminus of human IRF3.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
결합
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500280.
물리적 형태
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Joyshree Karmakar et al.
Frontiers in immunology, 12, 626110-626110 (2021-03-26)
TLR4 activates two distinct signaling pathways involving adaptors MyD88 and TRIF to produce proinflammatory cytokines and type-I interferon respectively. How Leishmania donovani suppresses these pathways is not well studied. We earlier reported, TLR4 is hypersialylated due to reduced membrane-bound neuraminidase