주요 문서
SAB3500115
Sigma-Aldrich
Anti-FRMPD3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-FERM and PDZ domain-containing 3, Anti-RP5-1070B1.1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩564,340
₩564,340
예상 입고일2025년 7월 14일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩564,340
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩564,340
예상 입고일2025년 7월 14일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human, mouse
기술
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FRMPD3(84443)
면역원
FRMPD3 antibody was raised against an 18 amino acid peptide from near the center of human FRMPD3.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
표적 설명
The FERM and PDZ domain containing (FRMPD) protein family consists of four proteins that contain a FERM (Four-point-one, erzin, radixin, moesin) domain and at least one PDZ (PSD-95/Discs large/Zonula-occuldens-1) domain. Unlike other members of the FRMPD family, FRMPD3 has no known function. It is most similar to FRMPD4, which is highly expressed in multiple regions of the brain and enriched in the postsynaptic density (PSD) fractions, it is possible that FRMPD3 also interacts with other PDZ domain-containing proteins in neural cells.
결합
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500115.
물리적 형태
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)