주요 문서
SAB2900162
Sigma-Aldrich
Anti-HUNK antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Bstk1, Hormonally Upregulated Neu Tumor-Associated Kinase, hormonally upregulated Neu-associated kinase, mak-v, serine/threonine protein kinase mak-v
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩829,966
₩829,966
예상 입고일2025년 7월 14일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩829,966
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩829,966
예상 입고일2025년 7월 14일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HUNK(30811)
관련 카테고리
면역원
Synthetic 19 amino acid peptide from C-terminal cytoplasmic domain of human HUNK. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Chimpanzee, Gorilla, Monkey, Bovine, Elephant (100%); Rabbit (95%); Gibbon, Marmoset, Dog, Panda, Horse (89%); Mouse, Rat, Hamster (84%).
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)