주요 문서
SAB2900027
Sigma-Aldrich
Anti-MCHR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
GPR145, MCH receptor 2, g protein-coupled receptor mch2, g protein-coupled receptor slt, mch-r2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
UniProt 수납 번호
관련 카테고리
면역원
Synthetic 18 amino acid peptide from C-terminal cytoplasmic domain of human MCHR2. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human (100%); Gorilla, Gibbon (94%); Monkey, Marmoset (89%); Panda, Pig (83%).
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable