주요 문서
SAB2502014
Sigma-Aldrich
Anti-CACNB2 (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
CACNLB2, CAVB2, FLJ23743, MYSB, calcium channel, voltage-dependent, beta 2 subunit
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩760,032
₩760,032
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩760,032
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩760,032
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
goat
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human, rat, canine, bovine, mouse
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CACNB2(783)
면역원
Peptide with sequence ECNKQRSRHKSKDRY, from the C-terminal region of the protein sequence according to NP_000715.2; NP_963890.2; NP_963884.2; NP_963891.1; NP_963887.2; NP_963865.2; NP_963864.1; NP_963866.2; NP_001161417.1
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)