주요 문서
SAB2501808
Sigma-Aldrich
Anti-FZD9 (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
FZD3, frizzled 9, frizzled homolog 9 (Drosophila)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩670,611
₩670,611
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩670,611
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩670,611
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
goat
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
mouse, human, rat
기술
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FZD9(8326)
면역원
Peptide with sequence C-TKTDPSLENPTH, from the C-terminal region of the protein sequence according toNP_003499.1
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)