주요 문서
SAB2501593
Sigma-Aldrich
Anti-A4GNT (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-MGC149493, Anti-alpha4GnT, Alpha-1,4-N-acetylglucosaminyltransferase
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩670,611
₩670,611
예상 입고일2025년 3월 04일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩670,611
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
결합:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
클론:
polyclonal
종 반응성:
bovine, human, canine
citations:
기술:
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
₩670,611
예상 입고일2025년 3월 04일세부사항
생물학적 소스
goat
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
bovine, human, canine
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... A4GNT(51146)
면역원
Peptide with sequence PRTYRDLIKGPEGS, from the C-terminal region of the protein sequence according to NP_057245.1
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)