주요 문서
SAB2501523
Sigma-Aldrich
Anti-POU2F3 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Epoc-1, Anti-FLJ40063, Anti-MGC126698, POU class 2 homeobox 3
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩670,611
₩670,611
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩670,611
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩670,611
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
생물학적 소스
goat
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human, canine, rat, bovine
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... POU2F3(25833)
면역원
Peptide with sequence EPHLEASQHLPVPKH, from the internal region of the protein sequence according to NP_055167.2
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)