SAB2500409
Anti-FOXA2/HNF3B antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Forkhead box A2, Anti-HNF3B, Anti-Hepatic nuclear factor-3-β, Anti-MGC19807, Anti-TCF3B
크기 선택
₩760,032
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
크기 선택
About This Item
₩760,032
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
goat
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human, mouse, rat
기술
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... FOXA2(3170)
일반 설명
면역원
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.