주요 문서
SAB2500298
Sigma-Aldrich
Anti-DCDC2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Doublecortin domain containing 2, Anti-HGNC:18141, Anti-KIAA1154, Anti-RU2, Anti-RU2S
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩760,032
₩760,032
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩760,032
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩760,032
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
goat
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human, canine
기술
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... DCDC2(51473)
면역원
Peptide with sequence C-DGEKANKDAEQKED from the internal region of the protein sequence according to NP_057440.1.
애플리케이션
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Stefanie Jeruschke et al.
PloS one, 10(9), e0137043-e0137043 (2015-09-04)
Glomerular podocytes are highly differentiated cells that are key components of the kidney filtration units. The podocyte cytoskeleton builds the basis for the dynamic podocyte cytoarchitecture and plays a central role for proper podocyte function. Recent studies implicate that immunosuppressive