주요 문서
SAB2500189
Sigma-Aldrich
Anti-CAMK1D antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-CKLiK, Anti-CaM-K1, Anti-CaMKID, Anti-Calcium/calmodulin-dependent protein kinase, Anti-RP11-462F15.1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩670,611
₩670,611
예상 입고일2025년 3월 31일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩670,611
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩670,611
예상 입고일2025년 3월 31일세부사항
생물학적 소스
goat
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CAMK1D(57118)
일반 설명
The calcium/calmodulin-dependent protein kinase 1D (CAMK1D) gene codes for a member of the Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase 1 subfamily of serine/threonine kinases. It is located on human chromosome 10p13.
면역원
Peptide with sequence ASQKDCAYVAKPES from the C Terminus of the protein sequence according to NP_065130.1.
생화학적/생리학적 작용
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase 1D (CAMK1D) modulates the role of granulocytes through chemokine signaling transduction pathway. It is associated with type 2 diabetes (T2D).
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Investigation into the promoter DNA methylation of three genes (CAMK1D, CRY2 and CALM2) in the peripheral blood of patients with type 2 diabetes
J Cheng, et al.
Experimental and Therapeutic Medicine, 8(2), 579-584 (2014)