SAB2500118
Anti-Arylsulfatase A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-ARSA, Anti-Cerebroside 3-sulfatase, Anti-MLD
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩760,032
₩760,032
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩760,032
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩760,032
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
면역원
Peptide with sequence C-YDLSKDPGENYN from the internal region of the protein sequence according to NP_000478.2.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터