주요 문서
SAB2108870
Sigma-Aldrich
Anti-EME2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
ENV, ENVW, ERVWE1, HERV-7q, HERV-W-ENV
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩571,242
₩571,242
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩571,242
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
₩571,242
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
41 kDa
종 반응성(상동성에 의해 예측)
human
농도
0.5 mg/mL
기술
western blot: 1 μg/mL
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... EME2(57396)
일반 설명
EME2 forms a heterodimer with MUS81 that functions as an XPF-type flap/fork endonuclease in DNA repair .
면역원
Synthetic peptide directed towards the middle region of Human EME2
서열
Synthetic peptide located within the following region: TTARPHLAVIGLDAYLWSRQHVSRGTQQPESPKVAGAEVAVSWPEVEEVR
물리적 형태
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)