주요 문서
SAB2108816
Sigma-Aldrich
Anti-CSF1 antibody produced in rabbit FITC conjugated
affinity isolated antibody
동의어(들):
C6orf23, G6D, LY6-D, MEGT1, MGC150334
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩534,601
₩534,601
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩534,601
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.45
₩534,601
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
결합
FITC conjugate
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
57 kDa
종 반응성(상동성에 의해 예측)
pig, guinea pig, human, mouse, rat, canine
농도
0.5 mg/mL
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
NCBI 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CSF1(1435)
일반 설명
CSF1 is a cytokine that controls the production, differentiation, and function of macrophages. The active form of the protein is found extracellularly as a disulfide-linked homodimer, and is thought to be produced by proteolytic cleavage of membrane-bound
면역원
Synthetic peptide directed towards the middle region of human CSF1
서열
Synthetic peptide located within the following region: SGSVLPLGELEGRRSTRDRRSPAEPEGGPASEGAARPLPRFNSVPLTDTG
물리적 형태
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)