주요 문서
SAB2108791
Sigma-Aldrich
Anti-BLOC1S1 (N-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
동의어(들):
MFSD2, NLS1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩534,601
₩534,601
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩534,601
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.45
₩534,601
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
결합
biotin conjugate
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
16 kDa
종 반응성(상동성에 의해 예측)
rat, guinea pig, horse, canine, mouse, human, bovine, rabbit
농도
0.5 mg/mL
NCBI 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... BLOC1S1(2647)
일반 설명
BLOC1S1 is a component of the ubiquitously expressed BLOC1 multisubunit protein complex. BLOC1 is required for normal biogenesis of specialized organelles of the endosomal-lysosomal system, such as melanosomes and platelet dense granules.
면역원
Synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human BLOC1S1
서열
Synthetic peptide located within the following region: SPQPDVTMLSRLLKEHQAKQNERKELQEKRRREAITAATCLTEALVDHLN
물리적 형태
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)