주요 문서
SAB2108754
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF423
affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti- KIAA0760, Anti- MGC138520, Anti- MGC138522, Anti- OAZ, Anti-Ebfaz
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩701,162
₩701,162
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩701,162
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩701,162
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
144 kDa
종 반응성
guinea pig, dog, mouse, rat, human, rabbit, bovine, horse
농도
0.5-1 mg/mL
기술
immunoblotting: suitable
수납 번호(accession number)
NM_015069
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... ZNF423(23090)
면역원
Synthetic peptide directed towards the middle region of human ZNF423
생화학적/생리학적 작용
ZNF423 is the transcription factor that can both act as an activator or a repressor depending on the context. ZNF423 plays a central role in BMP signaling and olfactory neurogenesis. ZNF423 is associates with SMADs in response to BMP2 leading to activate
서열
Synthetic peptide located within the following region: CFTVFVQANKLQQHIFAVHGQEDKIYDCSQCPQKFFFQTELQNHTMSQHA
물리적 형태
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)