주요 문서
SAB2105362
Sigma-Aldrich
Anti-NOBOX antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-OG2, Anti-Og2x
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩701,162
₩701,162
예상 입고일2025년 8월 18일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩701,162
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩701,162
예상 입고일2025년 8월 18일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
57 kDa
종 반응성
mouse, human
농도
0.5 mg - 1 mg/mL
기술
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NOBOX(135935)
mouse ... Nobox(18291)
면역원
Synthetic peptide directed towards the middle region of human Nobox
생화학적/생리학적 작용
Nobox is a transcription factor which plays an essential role in postnatal follicle development.Nobox binds preferentially to the DNA sequences 5′-TAATTG-3′, 5′-TAGTTG-3′ and 5′-TAATTA-3′. Directly regulates the transcription of POU5F1 aand GDF9 during early folliculogenesis.
서열
Synthetic peptide located within the following region: ETKNGPAAPSADSSQHRSAPELLDPMPTDLEPGPVPPENILDVFPEPPML
물리적 형태
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Bingbing Hu et al.
Journal of ovarian research, 17(1), 18-18 (2024-01-15)
The ovarian environment of premature ovarian insufficiency (POI) patients exhibits immune dysregulation, which leads to excessive secretion of numerous proinflammatory cytokines that affect ovarian function. An abnormal level of macrophage polarization directly or indirectly inhibits the differentiation of ovarian granulosa