주요 문서
SAB1413244
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MTOR (phospho S2448) antibody produced in rabbit
clone E11
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
생물학적 소스
rabbit
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
E11, monoclonal
양식
buffered aqueous glycerol solution
종 반응성
human
기술
flow cytometry: 1-0.001 μg/mL
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer2448)
유전자 정보
human ... MTOR(2475)
면역원
A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding S2448 of human MTOR.
물리적 형태
In PBS, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide, 0.1% BSA).
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)