주요 문서
SAB1413129
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EIF2S1 (phospho S51) antibody produced in rabbit
clone IO-5
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩485,373
₩485,373
예상 입고일2025년 7월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩485,373
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩485,373
예상 입고일2025년 7월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
IO-5, monoclonal
양식
buffered aqueous glycerol solution
종 반응성
human
기술
flow cytometry: 1:40
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer51)
유전자 정보
human ... EIF2S1(1965)
관련 카테고리
면역원
A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding S51 of human EIF2S1.
물리적 형태
In PBS, 150 mM NaCl, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide).
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)