₩618,643
예상 입고일2025년 4월 23일세부사항
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2A4, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 37.84 kDa
종 반응성
human
기술
ELISA: suitable
동형
IgG2a
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... ENTPD3(956)
일반 설명
면역원
Sequence
QDVPRAFEECMQKVKGQVPSHLHGSTPIHLGATAGMRLLRLQNETAANEVLESIQSYFKSQPFDFRGAQIISGQEEGVYGWITANYLMGNFLEKNLWHMWVHPHGVETTG
특징 및 장점
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.