문서
SAB1412582
Sigma-Aldrich
ANTI-GNL3 antibody produced in mouse
clone 2B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
C77032, E2IG3, GNL3, MGC800, NS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2B9, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen 36.63 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GNL3(26354)
면역원
GNL3 (AAH01024.1, 328 a.a. ~ 427 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IEVVKPMEAASAILSQADARQVVLKYTVPGYRNSLEFFTMLAQRRGMHQKGGIPNVEGAAKLLWSEWTGASLAYYCHPPTSWTPPPYFNESIVVDMKSGF
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable