주요 문서
SAB1412190
Sigma-Aldrich
ANTI-RARA antibody produced in mouse
clone 4B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
NR1B1, RAR, RARA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 16일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 16일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4B3, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 37.84 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RARA(5914)
일반 설명
Retinoid signaling is transduced by 2 families of nuclear receptors, retinoic acid receptor (RAR) and retinoid X receptor (RXR; see MIM 180245), which form RXR/RAR heterodimers. In the absence of ligand, DNA-bound RXR/RARA represses transcription by recruiting the corepressors NCOR1 (MIM 600849), SMRT (NCOR2; MIM 600848), and histone deacetylase (see MIM 601241). When ligand binds to the complex, it induces a conformational change allowing the recruitment of coactivators, histone acetyltransferases (see MIM 603053), and the basic transcription machinery. Translocations that always involve rearrangement of the RARA gene are a cardinal feature of acute promyelocytic leukemia (APL; MIM 612376). The most frequent translocation is t(15,17)(q21;q22), which fuses the RARA gene with the PML gene (MIM 102578) (Vitoux et al., 2007 [PubMed 17468032]).[supplied by OMIM
면역원
RARA (NP_000955, 315 a.a. ~ 424 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QLLPLEMDDAETGLLSAICLICGDRQDLEQPDRVDMLQEPLLEALKVYVRKRRPSRPHMFPKMLMKITDLRSISAKGAERVITLKMEIPGSMPPLIQEMLENSEGLDTLS
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)