주요 문서
SAB1412147
Sigma-Aldrich
ANTI-FHIT antibody produced in mouse
clone 1H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
AP3Aase, FHIT, FRA3B
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩824,891
₩824,891
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩824,891
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩824,891
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1H2, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 36.63 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FHIT(2272)
일반 설명
This gene, a member of the histidine triad gene family, encodes a diadenosine 5′,5′′′-P1,P3-triphosphate hydrolase involved in purine metabolism. The gene encompasses the common fragile site FRA3B on chromosome 3, where carcinogen-induced damage can lead to translocations and aberrant transcripts of this gene. In fact, aberrant transcripts from this gene have been found in about half of all esophageal, stomach, and colon carcinomas. (provided by RefSeq)
면역원
FHIT (AAH32336, 31 a.a. ~ 130 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VVPGHVLVCPLRPVERFHDLRPDEVADLFQTTQRVGTVVEKHFHGTSLTFSMQDGPEAGQTVKHVHVHVLPRKAGDFHRNDSIYEELQKHDKEDFPASWR
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)