SAB1412100
ANTI-TOP3B antibody produced in mouse
clone 1H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
FLJ39376, TOP3B
크기 선택
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 17일세부사항
크기 선택
About This Item
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 17일세부사항
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1H8, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 120.56 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TOP3B(8940)
일반 설명
면역원
Sequence
MKTVLMVAEKPSLAQSIAKILSRGSLSSHKGLNGACSVHEYTGTFAGQPVRFKMTSVCGHVMTLDFLGKYNKWDKVDPAELFSQAPTEKKEANPKLNMVKFLQVEGRGCDYIVLWLDCDKEGENICFEVLDAVLPVMNKAHGGEKTVFRARFSSITDTDICNAMACLGEPDHNEALSVDARQELDLRIGCAFTRFQTKYFQGKYGDLDSSLISFGPCQTPTLGFCVERHDKIQSFKPETYWVLQAKVNTDKDRSLLLDWDRVRVFDREIAQMFLNMTKLEKEAQVEATSRKEKAKQRPLALNTVEMLRVASSSLGMGPQHAMQTAERLYTQGYISYPRTETTHYPENFDLKGSLRQQANHPYWANTVKRLLAEGINRPRKGHDAGDHPPITPMKSATEAELGGDAWRLYEYITRHFIATVSHDCKYLQSTISFRIGPELFTCSGKTVLSPGFTEVMPWQSVPLEESLPTCQRGDAFPVGEVKMLEKQTNPPDYLTEAELITLMEKHGIGTDASIPVHINNICQRNYVTVESGRRLKPTNLGIVLVHGYYKIDAELVLPTIRSAVEKQLNLIAQGKADYRQVLGHTLDVFKRKFHYFVDSIAGMDELMEVSFSPLAATGKPLSRCGKCHRFMKYIQAKPSRLHCSHCDETYTLPQNGTIKLYKELRCPLDDFELVLWSSGSRGKSYPLCPYCYNHPPFRDMKKGMGCNECTHPSCQHSLSMLGIGQCVECESGVLVLDPTSGPKWKVACNKCNVVAHCFENAHRVRVSADTCSVCEAALLDVDFNKAKSPLPGDETQHMGCVFCDPVFQELVELKHAASCHPMHRGGPGRRQGRGRGRARRPPGKPNPRRPKDKMSALAAYFV
물리적 형태
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)