주요 문서
SAB1412070
Sigma-Aldrich
ANTI-CXCL12 antibody produced in mouse
clone 4D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
CXCL12, PBSF, SCYB12, SDF-1a, SDF-1b
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 12일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 6월 12일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4D8, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 35.53 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
동형
IgG2bκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CXCL12(6387)
일반 설명
For background information on chemokines, see CXCL1 (MIM 155730). Stromal cell-derived factors 1-alpha and 1-beta are small cytokines that belong to the intercrine family, members of which activate leukocytes and are often induced by proinflammatory stimuli such as lipopolysaccharide, TNF (see MIM 191160), or IL1 (see MIM 147760). The intercrines are characterized by the presence of 4 conserved cysteines which form 2 disulfide bonds. They can be classified into 2 subfamilies. In the CC subfamily, which includes beta chemokine, the cysteine residues are adjacent to each other. In the CXC subfamily, which includes alpha chemokine, they are separated by an intervening amino acid. The SDF1 proteins belong to the latter group.[supplied by OMIM
면역원
CXCL12 (AAH39893.1, 1 a.a. ~ 89 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MNAKVVVVLVLVLTALCLSDGKPVSLSYRCPCRFFESHVARANVKHLKILNTPNCALQIVARLKNNNRQVCIDPKLKWIQEYLEKALNK
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)