주요 문서
SAB1411832
Sigma-Aldrich
ANTI-TSH antibody produced in mouse
clone 1H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
TSH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1H2, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
동형
IgG2aκ
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TSHB(7252)
면역원
Native purified Thyroid Stimulating Hormone from human pituitary glands.
Mouse monoclonal antibody raised against Thyroid Stimulating Hormone.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable