This product has not been tested on male versus female cells to specifically bind to only UTY (KDM6C) and not bind to UTX (KDM6A).
SAB1306989
ANTI-UTY(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Histone demethylase UTY, UTY, Ubiquitously-transcribed TPR protein on the Y chromosome, Ubiquitously-transcribed Y chromosome tetratricopeptide repeat protein
크기 선택
₩757,190
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
크기 선택
About This Item
₩757,190
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
149548 Da
종 반응성
human
기술
flow cytometry: 1:10-1:50
immunofluorescence: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... UTY(7404)
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)