주요 문서
SAB1411113
Sigma-Aldrich
Anti-RAD18 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
RNF73
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩701,162
₩701,162
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩701,162
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩701,162
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 56.2 kDa
종 반응성
mouse, human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RAD18(56852)
일반 설명
The protein encoded by this gene is highly similar to S. cerevisiae DNA damage repair protein Rad18. Yeast Rad18 functions through its interaction with Rad6, which is an ubiquitin-conjugating enzyme required for post-replication repair of damaged DNA. Similar to its yeast counterpart, this protein is able to interact with the human homolog of yeast Rad6 protein through a conserved ring-finger motif. Mutation of this motif results in defective replication of UV-damaged DNA and hypersensitivity to multiple mutagens. (provided by RefSeq)
면역원
RAD18 (NP_064550.2, 1 a.a. ~ 495 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDSLAESRWPPGLAVMKTIDDLLRCGICFEYFNIAMIIPQCSHNYCSLCIRKFLSYKTQCPTCCVTVTEPDLKNNRILDELVKSLNFARNHLLQFALESPAKSPASSSSKNLAVKVYTPVASRQSLKQGSRLMDNFLIREMSGSTSELLIKENKSKFSPQKEASPAAKTKETRSVEEIAPDPSEAKRPEPPSTSTLKQVTKVDCPVCGVNIPESHINKHLDSCLSREEKKESLRSSVHKRKPLPKTVYNLLSDRDLKKKLKEHGLSIQGNKQQLIKRHQEFVHMYNAQCDALHPKSAAEIVQEIENIEKTRMRLEASKLNESVMVFTKDQTEKEIDEIHSKYRKKHKSEFQLLVDQARKGYKKIAGMSQKTVTITKEDESTEKLSSVCMGQEDNMTSVTNHFSQSKLDSPEELEPDREEDSSSCIDIQEVLSSSESDSCNSSSSDIIRDLLEEEEAWEASHKNDLQDTEISPRQNRRTRAAESAEIEPRNKRNRN
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)