₩701,162
예상 입고일2025년 4월 02일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 63.3 kDa
종 반응성
human
기술
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RIOK2(55781)
일반 설명
면역원
Sequence
MGKVNVAKLRYMSRDDFRVLTAVEMGMKNHEIVPGSLIASIASLKHGGCNKVLRELVKHKLIAWERTKTVQGYRLTNAGYDYLALKTLSSRQVVESVGNQMGVGKESDIYIVANEEGQQFALKLHRLGRTSFRNLKNKRDYHKYRHNVSWLYLSRLSAMKEFAYMKALYERKFPVPKPIDYNRHAVVMELINGYPLCQIHHVEDPASVYDEAMELIVKLANHGLIHGDFNEFNLILDESDHITMIDFPQMVSTSHPNAEWYFDRDVKCIKDFFMKRFSYESELFPTFKDIRREDTLDVEVSASGYTKEMQADDELLHPLGPDDKNIETKEGSEFSFSDGEVAEKAEVYGSENESERNCLEESEGCYCRSSGDPEQIKEDSLSEESADARSFEMTEFNQALEEIKGQVVENNSVTEFSEEKNRTENYNRQDGQRVQGGVPAGSDEYEDECPHLIALSSLNREFRPFRDEENVGAMNQYRTRTLSITSSGSAVSCSTIPPELVKQKVKRQLTKQQKSAVRRRLQKGEANIFTKQRRENMQNIKSSLEAASFWGE
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터